Tridecanoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
B25242.06 B25242.14 B25242.22
B25242.06EA 71.3 EUR
B25242.06 B25242.14 B25242.22
Tridecanoato de etilo ≥97%
Tridecanoato de etilo
Purity: 97% CAS No.: 28267-29-0 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.41 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 121-123°/2.2mm Beilstein Reference: 1773737 MDL No.: MFCD00008978
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 121…123 °C (2,2 mmHg)
Densidad: 0,86
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008978
Núm. CAS: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2