5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
B4556-5G B4556-25G
TCIAB4556-5GEA 48 EUR
TCIAB4556-5G TCIAB4556-25G
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,05 g/mol
Número MDL: MFCD01631134
Núm. CAS: 70978-54-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C