1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Di-Boc-thiourea
B4559-1G B4559-5G
TCIAB4559-1GEA 140 EUR
TCIAB4559-1G TCIAB4559-5G
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄S
MW: 276.35 g/mol
Número MDL: MFCD03093917
Núm. CAS: 145013-05-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %