Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
B4560-200MG B4560-1G
TCIAB4560-200MGEA 37 EUR
TCIAB4560-200MG TCIAB4560-1G
Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina ≥98.0% (por GC)
Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina
Formula: C₁₈H₅F₁₀P
Número MDL: MFCD00000291
Núm. CAS: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C