Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester, Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester, 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene, 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
B4562-5G B4562-25G
TCIAB4562-5GEA 299 EUR
TCIAB4562-5G TCIAB4562-25G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC)
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₂₆H₃₂B₂O₄
Número MDL: MFCD16294538
Núm. CAS: 863992-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=003a529a9ed330b3e1e394499e8122c8895bcb5a&vid=003a529a9ed330b3e1e394499e8122c8895bcb5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %