Blonanserin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine
B4565-25MG B4565-100MG
TCIAB4565-25MGEA 80 EUR
TCIAB4565-25MG TCIAB4565-100MG
Blonanserin ≥98.0% (by HPLC)
Blonanserin
Formula: C₂₃H₃₀FN₃
MW: 367,51 g/mol
Número MDL: MFCD00893838
Núm. CAS: 132810-10-7
Índice Merck: 14,01319
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.80 to 12.00 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C