2-(3-Bromophenyl)naphthalene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4568-1G
B4568-5G
TCIAB4568-1GEA
47
EUR
TCIAB4568-1G
TCIAB4568-5G
2-(3-Bromophenyl)naphthalene ≥95.0% (por GC)
2-(3-Bromophenyl)naphthalene
Formula:
C₁₆H₁₁Br |
Número MDL:
MFCD16658911 Núm. CAS: 667940-23-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |