9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-10-bromoanthracene
B4569-1G B4569-5G
TCIAB4569-1GEA 64 EUR
TCIAB4569-1G TCIAB4569-5G
9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Formula: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Número MDL: MFCD19440858
Núm. CAS: 400607-05-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 251.0 to 255.0 deg-C