9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4570-200MG B4570-1G
TCIAB4570-200MGEA 107 EUR
TCIAB4570-200MG TCIAB4570-1G
9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene
Formula: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Número MDL: MFCD20486477
Núm. CAS: 1092390-01-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %