9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-Bromo-10-(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
B4571-200MG B4571-1G
TCIAB4571-200MGEA 60 EUR
TCIAB4571-200MG TCIAB4571-1G
9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene
Formula: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Número MDL: MFCD20486476
Núm. CAS: 866611-29-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %