9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-Bromo-10-(phenanthren-9-yl)anthracene
B4572-200MG B4572-1G
TCIAB4572-200MGEA 79 EUR
TCIAB4572-200MG TCIAB4572-1G
9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene
Formula: C₂₈H₁₇Br
MW: 433,35 g/mol
Número MDL: MFCD27939628
Núm. CAS: 845457-53-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 231.0 to 236.0 deg-C