Butilestaño tricloruro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4575-25G B4575-100G
TCIAB4575-25GEA 31 EUR
TCIAB4575-25G TCIAB4575-100G
Butilestaño tricloruro ≥98.0% (por GC)
Butilestaño tricloruro
Formula: C₄H₉Cl₃Sn
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de fusión: –63°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00000515
Núm. CAS: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %