Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
B4578-1G B4578-5G
TCIAB4578-1GEA 44 EUR
TCIAB4578-1G TCIAB4578-5G
Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 217°C
Número MDL: MFCD04115729
Núm. CAS: 5198-88-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %