7-Bromo-2-naftol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Bromonaphthalen-2-ol, 7-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-7-hydroxynaphthalene
B4580-1G B4580-5G
TCIAB4580-1GEA 24 EUR
TCIAB4580-1G TCIAB4580-5G
7-Bromo-2-naftol ≥97.0% (por GC)
7-Bromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Número MDL: MFCD00277644
Núm. CAS: 116230-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C