2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with copper chip
B4585-1G B4585-5G
TCIAB4585-1GEA 65 EUR
TCIAB4585-1G TCIAB4585-5G
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene
Formula: C₁₂H₁₈BrIS
MW: 401.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1034352-30-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %