2-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Benzyloxyphenylboronic acid, (2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
B4590-1G
B4590-5G
TCIAB4590-1GEA
28
EUR
TCIAB4590-1G
TCIAB4590-5G
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₃BO₃ Pto. de fusión: 110°C |
Número MDL:
MFCD01632206 Núm. CAS: 190661-29-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |