3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4600-1G B4600-5G
TCIAB4600-1GEA 21 EUR
TCIAB4600-1G TCIAB4600-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Número MDL: MFCD04038227
Núm. CAS: 179898-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C