4-Butylmorpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B4602-5ML B4602-25ML
TCIAB4602-5MLEA 64 EUR
TCIAB4602-5ML TCIAB4602-25ML
4-Butylmorpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Butylmorpholine
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143.23 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Número MDL: MFCD00023401
Núm. CAS: 1005-67-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR