2-Bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4603-1G
B4603-5G
TCIAB4603-1GEA
25
EUR
TCIAB4603-1G
TCIAB4603-5G
2-Bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₂BrClF₃N MW: 260.44 g/mol |
Número MDL:
MFCD00153072 Núm. CAS: 75806-84-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |