2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4604-1G B4604-5G
TCIAB4604-1GEA 32 EUR
TCIAB4604-1G TCIAB4604-5G
2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (por GC)
2-bromo-5-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Pto. Ebullición: 84°C
Número MDL: MFCD08460610
Núm. CAS: 41731-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %