Acide 3-bromo-2-thenoïque ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
B4605-1G B4605-5G
TCIAB4605-1GEA 16 EUR
TCIAB4605-1G TCIAB4605-5G
Acide 3-bromo-2-thenoïque ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acide 3-bromo-2-thenoïque
Formula: C₅H₃BrO₂S
Número MDL: MFCD00052291
Núm. CAS: 7311-64-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C