1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4607-1G
B4607-5G
TCIAB4607-1GEA
60
EUR
TCIAB4607-1G
TCIAB4607-5G
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 202°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00224313 Núm. CAS: 34596-36-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |