1-Bromo-2-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-2-bromobenceno
B4608-1G B4608-5G
TCIAB4608-1GEA 102 EUR
TCIAB4608-1G TCIAB4608-5G
1-Bromo-2-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD01863358
Núm. CAS: 766-46-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %