1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4611-1G
B4611-5G
TCIAB4611-1GEA
45
EUR
TCIAB4611-1G
TCIAB4611-5G
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formula:
C₁₅H₁₀F₆N₂S |
Número MDL:
MFCD18191886 Núm. CAS: 1744-07-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |