Benciltiourea ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Benzyl-2-thiourea, N-Benzylthiourea
B4612-1G B4612-5G
TCIAB4612-1GEA 40 EUR
TCIAB4612-1G TCIAB4612-5G
Benciltiourea ≥98.0% (by HPLC)
Benciltiourea
Formula: C₈H₁₀N₂S
Número MDL: MFCD00041370
Núm. CAS: 621-83-0
EINECS: 210-709-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C