Boc-Asp-OtBu ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B4618-1G B4618-5G
TCIAB4618-1GEA 38 EUR
TCIAB4618-1G TCIAB4618-5G
Boc-Asp-OtBu ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-Asp-OtBu
Formula: C₁₃H₂₃NO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038272
Núm. CAS: 34582-32-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (Exclude toluene)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 101.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=1.5, MeOH)