9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9,9-Bis(4-(allyloxy)phenyl)-9H-fluorene
B4622-5G
B4622-25G
TCIAB4622-5GEA
88
EUR
TCIAB4622-5G
TCIAB4622-25G
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (por GC)
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene
Formula:
C₃₁H₂₆O₂ MW: 430,55 g/mol |
Número MDL:
MFCD28975099 Núm. CAS: 142494-81-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |