1-Boc-piperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
B4625-25G B4625-5G
TCIAB4625-25GEA 174 EUR
TCIAB4625-25G TCIAB4625-5G
1-Boc-piperidine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-piperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD02093935
Núm. CAS: 75844-69-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %