5-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-4-picolina
B4626-5G B4626-25G
TCIAB4626-5GEA 26 EUR
TCIAB4626-5G TCIAB4626-25G
5-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Número MDL: MFCD03427663
Núm. CAS: 778611-64-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %