Benzyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B4627-25G B4627-100G
TCIAB4627-25GEA 47 EUR
TCIAB4627-25G TCIAB4627-100G
Benzyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Benzyl acrylate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00048147
Núm. CAS: 2495-35-4
EINECS: 219-673-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %