Benzo[b]thiophene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-ylmethanol
B4628-1G B4628-5G
TCIAB4628-1GEA 38 EUR
TCIAB4628-1G TCIAB4628-5G
Benzo[b]thiophene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
Benzo[b]thiophene-2-methanol
Formula: C₉H₈OS
MW: 164.22 g/mol
Número MDL: MFCD02682004
Núm. CAS: 17890-56-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C