3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4630-1G
B4630-5G
TCIAB4630-1GEA
16
EUR
TCIAB4630-1G
TCIAB4630-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula:
C5H4BrN5 Pto. de fusión: 350°C |
Número MDL:
MFCD12196922 Núm. CAS: 83255-86-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |