4-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromoindazole
B4631-1G B4631-5G
TCIAB4631-1GEA 33 EUR
TCIAB4631-1G TCIAB4631-5G
4-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Número MDL: MFCD05664001
Núm. CAS: 186407-74-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C