1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenediboronic acid, pinacol ester
B4633-25G B4633-5G
TCIAB4633-25GEA 306 EUR
TCIAB4633-25G TCIAB4633-5G
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester ≥98.0% (por GC)
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Formula: C₁₈H₂₈B₂O₄
MW: 330,04 g/mol
Número MDL: MFCD08276852
Núm. CAS: 99770-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C