Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
B4637-1G B4637-5G
TCIAB4637-1GEA 50 EUR
TCIAB4637-1G TCIAB4637-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClOS
MW: 196,65 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Número MDL: MFCD00051635
Núm. CAS: 39827-11-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C