4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
B4639-1G B4639-5G
TCIAB4639-1GEA 28 EUR
TCIAB4639-1G TCIAB4639-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Número MDL: MFCD00994627
Núm. CAS: 133057-83-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %