6,6'-Bis(chloromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B4645-200MG B4645-1G
TCIAB4645-200MGEA 74 EUR
TCIAB4645-200MG TCIAB4645-1G
6,6'-Bis(chloromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6,6'-Bis(chloromethyl)-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂N₂
Número MDL: MFCD02181082
Núm. CAS: 74065-64-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C