3,3'-Bicarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9H,9'H-3,3'-Bicarbazole
B4646-200MG B4646-1G
TCIAB4646-200MGEA 62 EUR
TCIAB4646-200MG TCIAB4646-1G
3,3'-Bicarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,3'-Bicarbazole
Formula: C₂₄H₁₆N₂
Número MDL: MFCD11046470
Núm. CAS: 1984-49-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %