2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4648-5G B4648-25G
TCIAB4648-5GEA 110 EUR
TCIAB4648-5G TCIAB4648-25G
2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-3-pentanone
Formula: C₅H₉BrO
MW: 165,03 g/mol
Pto. Ebullición: 55°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11036312
Núm. CAS: 815-52-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %