(5-bromothien-2-yl)methanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
B4651-1G B4651-5G
TCIAB4651-1GEA 55 EUR
TCIAB4651-1G TCIAB4651-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol ≥97.0% (por GC)
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formula: C₅H₅BrOS
MW: 193,058 g/mol
Número MDL: MFCD06202626
Núm. CAS: 79387-71-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %