2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4654-1G B4654-5G
TCIAB4654-1GEA 35 EUR
TCIAB4654-1G TCIAB4654-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole ≥97.0% (por GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formula: C₉H₁₇NSSi
MW: 199.39 g/mol
Número MDL: MFCD10699169
Núm. CAS: 137382-38-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %