Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4656-5G B4656-25G
TCIAB4656-5GEA 31 EUR
TCIAB4656-5G TCIAB4656-25G
Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD00143093
Núm. CAS: 77771-03-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %