3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
B4657-1G B4657-5G
TCIAB4657-1GEA 16 EUR
TCIAB4657-1G TCIAB4657-5G
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD09028724
Núm. CAS: 25574-11-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %