N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[Bis(4-bromophenyl)amino]phenylboronic acid Pinacol ester, 2-[4-[Bis(4-bromophenyl)amino]phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
B4660-200MG
B4660-1G
TCIAB4660-200MGEA
135
EUR
TCIAB4660-200MG
TCIAB4660-1G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formula:
C₂₄H₂₄BBr₂NO₂ |
Número MDL:
MFCD30721938 Núm. CAS: 850153-24-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |