4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-9,9-dimethylfluorene
B4661-200MG B4661-1G
TCIAB4661-200MGEA 22 EUR
TCIAB4661-200MG TCIAB4661-1G
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formula: C₁₅H₁₃Br
Número MDL: MFCD23099415
Núm. CAS: 942615-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %