2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4662-200MG B4662-1G
TCIAB4662-200MGEA 73 EUR
TCIAB4662-200MG TCIAB4662-1G
2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine
Formula: C₁₆H₁₁BrN₂
MW: 311,18 g/mol
Número MDL: MFCD00234884
Núm. CAS: 56181-49-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C