9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene Diglycidyl ether
B4666-1G
B4666-5G
TCIAB4666-1GEA
105
EUR
TCIAB4666-1G
TCIAB4666-5G
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene ≥97.0% (by HPLC)
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene
Formula:
C₃₃H₃₀O₄ MW: 490,60 g/mol |
Número MDL:
MFCD22494984 Núm. CAS: 114205-89-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |