4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4667-1G
B4667-5G
TCIAB4667-1GEA
87
EUR
TCIAB4667-1G
TCIAB4667-5G
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine
Formula:
C₂₀H₁₈BrNO₂ |
Número MDL:
MFCD22124385 Núm. CAS: 194416-45-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |