4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Boc-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
B4669-200MG
B4669-1G
TCIAB4669-200MGEA
43
EUR
TCIAB4669-200MG
TCIAB4669-1G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₄ MW: 278,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD11594962 Núm. CAS: 571188-59-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |