2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4673-200MG
B4673-1G
TCIAB4673-200MGEA
58
EUR
TCIAB4673-200MG
TCIAB4673-1G
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 165°C |
Número MDL:
MFCD00218589 Núm. CAS: 2491-31-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |